Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C1261-25G C1261-5G
TCIAC1261-25GEA 67.1 EUR
TCIAC1261-25G TCIAC1261-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042211
Numéro CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a4e94c3abe1f93030c59667f0e0e474ae3c73f6&vid=afe550359e00971cad0d418bea419e03cadfc7df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency