Imprimer
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1024-25G C1024-500G
TCIAC1024-25GEA 17.6 EUR
TCIAC1024-25G TCIAC1024-500G
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Point d'ébullition: 230
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61a94e44032ef9ca544fa3c698eb448348243e5&vid=bbb57b5589a626db8f280b27ecc414dc2acbd209&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C