Imprimer
3-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1659-25G C1659-5G
TCIAC1659-25GEA 69.3 EUR
TCIAC1659-25G TCIAC1659-5G
3-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 99°C
Numéro MDL: MFCD00069415
Numéro CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b9373578badd275e711a99850af6d915108e36&vid=fb1538a61ed060fc2f650f459cc453695dcbcee1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %