Imprimer
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
C2261-25G C2261-5G
TCIAC2261-25GEA 128 EUR
TCIAC2261-25G TCIAC2261-5G
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₂ClF₃O₂
MW: 210.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153101
Numéro CAS: 101513-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ce6e9021ee21d1fe308fa53fe628869279e380&vid=4525e48800891aac69ce85bf118f3a018255902a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C