Imprimer
4-Chloro-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorochlorobenzene
C1599-25G C1599-5G
TCIAC1599-25GEA 146 EUR
TCIAC1599-25G TCIAC1599-5G
4-Chloro-1,2-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00042572
Numéro CAS: 696-02-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %