Imprimer
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0951-25G A0951-5G
TCIAA0951-25GEA 109 EUR
TCIAA0951-25G TCIAA0951-5G
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007772
Numéro CAS: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c68d60bbd24758daa710fc1c28e531b1329e829a&vid=f4c9e37ce997a32721daf4e263fc4db8c88cb17f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 206.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency