Imprimer
Acide 6-chloroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2048-25G C2048-5G
TCIAC2048-25GEA 80.3 EUR
TCIAC2048-25G TCIAC2048-5G
Acide 6-chloroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 6-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…154 °C
Numéro MDL: MFCD00051530
Numéro CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e217d0ce7c2171f61586ad3666b434f37034f&vid=fe5c6c8ebd841fc29800ea7b32b995b14eb1617a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %