Imprimer
Acide 2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0133-25G C0133-500G
TCIAC0133-25GEA 18.7 EUR
TCIAC0133-25G TCIAC0133-500G
Acide 2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point d'éclair: 173
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002412
Numéro CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 14,02124
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=447d828ac0846366f04f8a51e1a424ad5fc6d5b6&vid=62558bcb7c1ad62de3154c72588bd3c774029e80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency