Imprimer
Acide 2,5-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0338-100G D0338-25G
TCIAD0338-100GEA 80.3 EUR
TCIAD0338-100G TCIAD0338-25G
Acide 2,5-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002416
Numéro CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=562db9628a40c492eb3d1058d6abbe255f8d569a&vid=86ca7b767814ed61b706de9bff791bfc59fac23e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C