4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C1011-5G
C1011-25G
TCIAC1011-5GEA
69.3
EUR
TCIAC1011-5G
TCIAC1011-25G
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
Formule:
C₇H₂ClN₃O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00007067 Numéro CAS: 1930-72-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |