Imprimer
3,5-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3261-25G D3261-5G
TCIAD3261-25GEA 121 EUR
TCIAD3261-25G TCIAD3261-5G
3,5-Dichlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00001800
Numéro CAS: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d0b1c1ec72761092bf77df9006770c15fd6a1a&vid=176822ebb150feb5a60a6f5c7a89e333c3a7cd89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency