Imprimer
4-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0135-25G C0135-500G
TCIAC0135-25GEA 25.3 EUR
TCIAC0135-25G TCIAC0135-500G
4-Chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClN
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001813
Numéro CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25a1ffead86cc1df1b1404140ace516ec8a0bb3&vid=3e7fca588c19d807812aff92d7fbd4762a952e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency