4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C1165-25G
C1165-5G
TCIAC1165-25GEA
74.8
EUR
TCIAC1165-25G
TCIAC1165-5G
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄ClNO₃ Point de fusion: 57…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007078 Numéro CAS: 16588-34-4 EINECS: 240-645-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (Oxime Formation) | min. 95.0 % |
Melting point | 60.0 to 63.0 deg-C |