Imprimer
4-Chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0125-25G C0125-500G C0125-100G
TCIAC0125-25GEA 30.8 EUR
TCIAC0125-25G TCIAC0125-500G TCIAC0125-100G
4-Chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0b25c7330957aa2927d1c5510a987bf6627d37&vid=0960b5168f46f51a8c248f9eb04a0baac89a1560&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity