Imprimer
2-Chlorobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0561-25G C0561-500G
TCIAC0561-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0561-25G TCIAC0561-500G
2-Chlorobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
2-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003304
Numéro CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f569f46d59b6e4c5b3d5007f1d2e2d7b5e4891&vid=802dd7d28e865d736d18a3c82861bd264eeb0f06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %