2,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D0330-25G
D0330-500G
TCIAD0330-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0330-25G
TCIAD0330-500G
2,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa) Point de fusion: 68…71 °C Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003305 Numéro CAS: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 ONU: 1759 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |