Imprimer
1,3-Dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0333-25G D0333-500G
TCIAD0333-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0333-25G TCIAD0333-500G
1,3-Dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –25°C
Densité: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000573
Numéro CAS: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03055
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020f37232391574bedb70d4e338868ec0057ed73&vid=e13491800b3afd2a8860e41f5653539367f9339f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %