Imprimer
1,2-Dichlorobenzène 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Dichlorobenzene
D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 20.9 EUR
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Dichlorobenzène 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: -17
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
ONU: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %