Benzoate de phényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Benzoic acid phenyl ester
B0075-25G
B0075-500G
B0075-100G
TCIAB0075-25GEA
20.9
EUR
TCIAB0075-25G
TCIAB0075-500G
TCIAB0075-100G
Benzoate de phényle ≥99.0% (par GC)
Benzoate de phényle
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa) Point de fusion: 66…69 °C Densité: 1,041 g/cm³ (131 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003072 Numéro CAS: 93-99-2 EINECS: 202-293-2 Merck Index: 14,07275 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |