Imprimer
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B0039-25G B0039-500G B0039-100G
TCIAB0039-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0039-25G TCIAB0039-500G TCIAB0039-100G
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
Formule: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15 g/mol
Point d'ébullition: 516
Point de fusion: 272
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002471
Numéro CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 14,08004
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2865320308dbae4bb655485dc6d242191399c74&vid=a1d517826c5dfa494e3dc152721ea0e5c8b5199c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity