Acide thiosalicyclique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M0054-25G
M0054-500G
TCIAM0054-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0054-25G
TCIAM0054-500G
Acide thiosalicyclique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Acide thiosalicyclique
Formule:
C₇H₆O₂S MW: 154.19 g/mol Point d'ébullition: 230 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004836 Numéro CAS: 147-93-3 EINECS: 205-704-3 Merck Index: 14,09360 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 90.0 % |