Imprimer
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2627-25G T2627-5G
TCIAT2627-25GEA 72.6 EUR
TCIAT2627-25G TCIAT2627-5G
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Point de fusion: 142
Numéro MDL: MFCD00002435
Numéro CAS: 490-64-2
EINECS: 207-715-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055f9d5ac66f697f5c05069ecef7fd32dc32e12b&vid=4cd10723360e08a3364301f6f0471f81db82da57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C