Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
G0014-25G G0014-500G G0014-100G
TCIAG0014-25GEA 38.5 EUR
TCIAG0014-25G TCIAG0014-500G TCIAG0014-100G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₅
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002552
Numéro CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b314a349fad677268f3a1b80bd5f83eb07f8e6b5&vid=aa8d126ad0bfaa5dfc44a9b5e85b43c4e8089bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency