Imprimer
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Veratric acid
D0631-25G D0631-500G
TCIAD0631-25GEA 47.3 EUR
TCIAD0631-25G TCIAD0631-500G
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…119 °C
Densité: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002500
Numéro CAS: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 14,09953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9dc9dd80e7df8c4367823752042bc49574ea04d&vid=512439d0069359721857146ff5795d178bb39e64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency