Imprimer
Acide p-anisique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
A0482-500G A0482-25G
TCIAA0482-500GEA 79.2 EUR
TCIAA0482-500G TCIAA0482-25G
Acide p-anisique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 14,00666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89195d9f48e5a310fc4a0850238230d78b334dd9&vid=8063fb679f508b4b4323a70d4cd4bb1f93ccb5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency