Imprimer
Acide m-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
A1070-25G A1070-250G
TCIAA1070-25GEA 29.7 EUR
TCIAA1070-25G TCIAA1070-250G
Acide m-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide m-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002499
Numéro CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414ee0bbdde364e28494d44deed7d0d969d004e9&vid=c90c6d01fb6a01d85cb162e25276ffbfcca4be2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C