Imprimer
Acide o-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
A0481-25G A0481-500G
TCIAA0481-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0481-25G TCIAA0481-500G
Acide o-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide o-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002431
Numéro CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=014aab838aa1202ae800d224c62c57d751c1dde9&vid=c3412493b429b93e26ec94c5e4e07aa8e4a03668&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency