Imprimer
Acide 2-nitro-m-anisique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M1036-1G M1036-10G
TCIAM1036-1GEA 29.7 EUR
TCIAM1036-1G TCIAM1036-10G
Acide 2-nitro-m-anisique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007143
Numéro CAS: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6662b2adc0a3404e418b3cad367e4db94e449a&vid=dde31a450de30b4b7ade70b77653ea5c08fe01db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency