Imprimer
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
A0897-25G A0897-5G
TCIAA0897-25GEA 240 EUR
TCIAA0897-25G TCIAA0897-5G
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 481 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035748
Numéro CAS: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae8922e6ffe8f779ff0f24c79e6beb29e76b8d6&vid=ce842c711cab7bd07fc42c2694e0178831c97b8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency