Imprimer
Acide 5-nitroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
N0644-25G N0644-5G
TCIAN0644-25GEA 75.9 EUR
TCIAN0644-25G TCIAN0644-5G
Acide 5-nitroanthranilique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017039
Numéro CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=640f498153e763869e4ae35712c12cdcc3ff2a24&vid=ffc4ddc016de5a9ed0fb5137001ea54b0567cfb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %