Imprimer
Acide benzoïque ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2635-25G B2635-500G
TCIAB2635-25GEA 17.6 EUR
TCIAB2635-25G TCIAB2635-500G
Acide benzoïque ≥99.0% (par GC)
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 249°C
Point d'éclair: 121 (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 14,01091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69e5adfb69ad7f73c3020d9529a6a2d96caea29&vid=e68397769f25b4dd4553d3f45ab5069369c40f2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in NH3ap. (2+3) almost transparency