Benzoate de propyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Benzoic acid propyl ester
B0076-25ML
B0076-500ML
TCIAB0076-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0076-25ML
TCIAB0076-500ML
Benzoate de propyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate de propyle
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Point d'ébullition: 230°C Point de fusion: -52 Point d'éclair: 112°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009370 Numéro CAS: 2315-68-6 EINECS: 219-020-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |