Imprimer
Benzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0069-25ML B0069-500ML
TCIAB0069-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB0069-25ML TCIAB0069-500ML
Benzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009109
Numéro CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 14,03766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce1bb5d78ec9bf43dd97ce12a1d12eb8075013b&vid=f885ecd8777857a1617e550c3848d6182417ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.2