Imprimer
4-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
C0842-25G C0842-500G
TCIAC0842-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0842-25G TCIAC0842-500G
4-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002312
Numéro CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0106bd7722ffc7ce4219d4b8706abce6f6d83fda&vid=005b786f07e4b6e7b1b34cf05cea5e82083c3c08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C