Imprimer
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1766-1G T1766-5G
TCIAT1766-1GEA 241 EUR
TCIAT1766-1G TCIAT1766-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Point de fusion: 228
Numéro MDL: MFCD00016592
Numéro CAS: 35094-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f09ac09274118993f94beffb1834e2fc26d3bc34&vid=94637f28fb20439f140df28b7d2efd45164d8c84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %