2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T2158-25G
T2158-5G
TCIAT2158-25GEA
124
EUR
TCIAT2158-25G
TCIAT2158-5G
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,4-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 g/mol Point d'ébullition: 332 Point de fusion: 159 Densité: 1.054 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003325 Numéro CAS: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |