4-Hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
H0198-25G
H0198-500G
H0198-100G
TCIAH0198-25GEA
19.8
EUR
TCIAH0198-25G
TCIAH0198-500G
TCIAH0198-100G
4-Hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxybenzaldéhyde
Formule:
C₇H₆O₂ Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa) Point de fusion: 116 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006939 Numéro CAS: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 14,04811 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |