Salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
S0004-25G
S0004-500G
S0004-100G
TCIAS0004-25GEA
17.6
EUR
TCIAS0004-25G
TCIAS0004-500G
TCIAS0004-100G
Salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Salicylaldéhyde
Formule:
C₇H₆O₂ Point d'ébullition: 196°C Point de fusion: –7 °C Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 90°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003317 Numéro CAS: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 Merck Index: 14,08326 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Density (20deg.C) | 1.1630 to 1.1680 g/mL |