Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0059-25G T0059-100G
TCIAT0059-25GEA 19.8 EUR
TCIAT0059-25G TCIAT0059-100G
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f25986735ed569294f3b86cf2c6518df72760202&vid=efeaa8d20066716b4da0d4984c46f695b9117e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency