4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
D0635-1G
D0635-100G
D0635-25G
TCIAD0635-1GEA
17.6
EUR
TCIAD0635-1G
TCIAD0635-100G
TCIAD0635-25G
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa) Point de fusion: 107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006943 Numéro CAS: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Merck Index: 12,09191 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |