Imprimer
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1164-25G D1164-5G
TCIAD1164-25GEA 124 EUR
TCIAD1164-25G TCIAD1164-5G
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003366
Numéro CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a161405ed2dbf03e033742d1f7aa13fec04dfa&vid=708d029947183536225df636ea0e2a77ff708091&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency