Imprimer
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1111-25G D1111-250G
TCIAD1111-25GEA 47.3 EUR
TCIAD1111-25G TCIAD1111-250G
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003314
Numéro CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b6782750bfecff2e00fdf947e9cdfa6e347fb3&vid=871aed331f5207e16a92f2bd31a3ee01d98913e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity