Imprimer
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0625-25G D0625-500G
TCIAD0625-25GEA 31.9 EUR
TCIAD0625-25G TCIAD0625-500G
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 48…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003309
Numéro CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a16789a756d540a2eb9b39b56e4153d5ebf8da&vid=1a68dc0d2dfb891d2fafcdea70eeea456cf6a798&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency