Imprimer
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
H0263-25G H0263-250G
TCIAH0263-25GEA 35.2 EUR
TCIAH0263-25G TCIAH0263-250G
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003369
Numéro CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8720dc4a42c4e88cdba6c98722c6bc411b22dda&vid=9f5f5629e329bc5bb950624cb2aa34e70a90ce40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity