Imprimer
5-Méthoxysalicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 198 EUR
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
5-Méthoxysalicylaldéhyde ≥96.0% (par GC)
5-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003332
Numéro CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %