Imprimer
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
H0262-25G H0262-500G H0262-100G
TCIAH0262-25GEA 29.7 EUR
TCIAH0262-25G TCIAH0262-500G TCIAH0262-100G
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde ≥99.0% (par GC)
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003322
Numéro CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee811599c2603ce1b901ddbceceaec385739ff96&vid=05f4aa6dd5114599b9e45d1858b8fbd629ef960f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency