Imprimer
o-Anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
A0479-25G A0479-500G A0479-100G
TCIAA0479-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0479-25G TCIAA0479-500G TCIAA0479-100G
o-Anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
o-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003308
Numéro CAS: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90542084dbd3d1d56190e4c43ef45c0b3751d341&vid=1daa9c59f1d6afd7a6c2dc0f4c24175d49de57dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %