Imprimer
2-Nitrobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0130-25G N0130-500G N0130-100G
TCIAN0130-25GEA 52.8 EUR
TCIAN0130-25G TCIAN0130-500G TCIAN0130-100G
2-Nitrobenzaldéhyde ≥99.0% (par GC)
2-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 14,06586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49d25fec34193c46716fd8eef9f9f7934819c56&vid=706622d1034c6cf2ec5fb1bb3b5f4e54367172b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency