Imprimer
4-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0787-25G B0787-500G B0787-100G
TCIAB0787-25GEA 23.1 EUR
TCIAB0787-25G TCIAB0787-500G TCIAB0787-100G
4-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 63 °C
Densité: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002313
Numéro CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07e7e461be5aabf9bb645a748408a13a66d81ec&vid=53dd3c9344ec7e8d27e545283fa3c4178c325b01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency