Imprimer
4-Bromoanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0547-500G B0547-25G B0547-100G
TCIAB0547-500GEA 67.1 EUR
TCIAB0547-500G TCIAB0547-25G TCIAB0547-100G
4-Bromoanisole ≥97.0% (par GC)
4-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,457 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000097
Numéro CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859125b799f9f3e651e9034406cca25a7e66b0e3&vid=d8869bf90f325b7c5cd0164e9799fb17f86d2306&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %